Learn More
Burette en verre borosilicaté PYREX™ de classe B avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE
Code produit 13451839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13451839 25 ml 5 pièces
13431839 10 ml 5 pièces
11303544 10 ml 1 pièce
13441839 20 ml 5 pièces
11313544 20 ml 1 pièce
11323544 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13451839 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3298/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.35€
    583.73€ / 5 pièces
    Économisez 32.62€
    5% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
En verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté de classe B Pyrex™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ offre de hautes performances sans graisse et un contrôle efficace du goutte à goutte. Flacon non inclus.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Remplissage facile et remise à zéro automatique : presser le flacon en polyéthylène pour remplir la burette ; libérer la pression pour permettre à l’excès de liquide de se vidanger dans le flacon et remettre la burette à zéro
  • Avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE pour des performances sans graisse et un contrôle fin du versement goutte-à-goutte
  • Clé en PTFE à alésage de 3 mm
  • Graduations en émail blanc
  • En verre borosilicaté
  • Les burettes et les flacons doivent être commandés séparément
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Clé en PTFE à alésage de 3 mm, robinet d’arrêt Rotaflo en PTFE
Balance Blanc
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette automatique
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385