Learn More
Flacon de réservoir en polyéthylène Pyrex™
Code produit 11343544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11343544 1000 ml 1 pièce
11333544 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343544 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3299/06
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Introduisez des liquides dans une burette Sofnol grâce à ce flacon à presser facile à remplir. Le flacon réservoir en polyéthylène Pyrex™ pour laboratoire est une pièce de rechange pour la burette Sofnol de classe B, avec remise à zéro automatique e
  • Polyéthylène
  • Flacon à presser
  • À utiliser avec la burette Sofnol
  • Presser le flacon pour remplir la burette
  • Libérer la pression pour permettre à l’excès de liquide de se vidanger dans le flacon et remettre la burette à zéro
  • Utilisé pour les tests de liquides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
À utiliser avec (équipement) Burette Sofnol
Matériau Polyéthylène
Type Flacon de réservoir