Learn More
Azlon™ Détergent pour matériel de laboratoire
Code produit 12549965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12549965 5 L 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12549965 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur 40023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.53€
    100.57€ / 2 pièces
    Économisez 83.96€
    45% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ne contient pas d’agent de blanchiment au chlore, de phosphates ou d’enzymes. Le détergent pour matériel de laboratoire Azlon™ offre d’excellentes performances de nettoyage, ce qui le rend idéal pour une utilisation avec les ustensiles en verre de laboratoire, les articles en plastique, le caoutchouc, la céramique et l’acier inox. Agent de nettoyage actif de surfaces économique, non corrosif, non irritant et totalement biodégradable.
  • Excellentes performances de nettoyage, idéal pour une utilisation avec la verrerie de laboratoire, les articles en plastique, le caoutchouc, la céramique et l’acier inox
  • Prix abordable
  • Agent de nettoyage actif de surfaces, non corrosif, non irritant et totalement biodégradable
  • Exempt d’agents de blanchiment au chlore, de phosphates et d’enzymes
Spécification
Type de produit Détergent Lipsol
Forme Liquide
pH 10,78 (à 20 °C)
Aspect Transparent
Point d’ébullition 100°C
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation avec la verrerie de laboratoire, les articles en plastique, le caoutchouc, la céramique et l’acier inoxydable
Quantité 2 Paquets
Volume (impérial) 169,07oz.
Volume (métrique) 5 L