Learn More
Corning™ PYREX™ Bouchons haute température pour flacons médias, à ouverture totale
Code produit 17263474 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
17263474 GL 32 10 pièces
17233474 GL 25 10 pièces
11759455 GL 45 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17263474 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 139532HTSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.60€
    63.15€ / 10 pièces
    Économisez 4.45€
    6% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Avec bague anti-goutte
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) avec bouchon 24,2 mm
Matériau PBT
Nbre par carton 10/carton
Nb par paquet 10/boîte
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GL 32
Couleur de bouchon Rouge
À utiliser avec (équipement) Flacon de stockage
Matériau du bouchon PBT
Type de bouchon Température élevée
Type de produit Bouchon avec opercule