Learn More
Corning™ PYREX™ Septa de la bouteille média
Code produit 11779485 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Caoutchouc de silicone
Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE
À utiliser avec (équipement):
Bouchon à vis en PBT avec opercule GL25
Bouchon à vis en PBT avec opercule GL32
Bouchon à vis en PBT avec opercule GL45
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11779485 Caoutchouc de silicone Bouchon à vis en PBT avec opercule GL45 10 pièces
15916242 Caoutchouc de silicone Bouchon à vis en PBT avec opercule GL32 -
10831671 Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE Bouchon à vis en PBT avec opercule GL45 1 pièce
31932506 Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE Bouchon à vis en PBT avec opercule GL45 10 pièces
13409798 Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE Bouchon à vis en PBT avec opercule GL32 10 pièces
13479788 Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE Bouchon à vis en PBT avec opercule GL25 10 pièces
17243474 Caoutchouc de silicone Bouchon à vis en PBT avec opercule GL25 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11779485 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 139545SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.80€
    81.11€ / 10 pièces
    Économisez 5.69€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Pour une utilisation avec des bouchons PBT avec opercule
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Matériau Caoutchouc de silicone
Nbre par carton 10/carton
Nb par paquet 10/Bte
Quantité 10/boîte
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Bouchon à vis en PBT avec opercule GL45
Taille du bouchon GL 45
Type de bouchon Sans bouchon