Description
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE |
| Nbre par carton | 10/carton |
| Nb par paquet | 10/Bte |
| Quantité | 10/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchon à vis en PBT avec opercule GL25 |
| Taille du bouchon | GL 25 |
| Type de bouchon | Sans bouchon |