Learn More
Flacons de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ avec bouchon en polyester thermoplastique
Description
- En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
- Flacons livrés avec bouchon en polyester thermoplastique, disque d’étanchéité en PTFE et bague antigoutte
- Supportent la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C
- Disque d’étanchéité en PTFE résistant à la corrosion chimique
- Les graduations et la pastille de marquage blanches permettent d’évaluer facilement le volume
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
- Certificat de lot téléchargeable sur le site www.scilabware.com
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Comprend | Bouchon haute température et anneau de versement |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 88 mm |
| Matériau du bouchon | Polyester thermoplastique |
| Taille du bouchon | 32 mm |
| Diamètre (métrique) | 46 mm |
| Type de bouchon | Bouchon |
| Certifications/Conformité | ISO 4796 |