Learn More
Flacons de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ avec bouchon en polyester thermoplastique
Code produit 15241499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
25 mm
32 mm
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
15241499 500 ml 45 mm 10 pièces
15201499 25 ml 25 mm 10 pièces
15211499 50 ml 32 mm -
15221499 100 ml 45 mm 10 pièces
15231499 250 ml 45 mm 10 pièces
15251499 1 000 ml 45 mm 10 pièces
10660191 2000 ml 45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15241499 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1516/08RED
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté résistant aux températures et produits chimiques. Flacons de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ avec bouchon en polyester thermoplastique comprenant disque d’étanchéité en PTFE résistant aux produits chimiques et une bague antigoutte. Les graduations et la pastille de marquage blanches permettent d’évaluer facilement le volume. Résiste à la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C. Conforme norme ISO 4796.
  • En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
  • Flacons livrés avec bouchon en polyester thermoplastique, disque d’étanchéité en PTFE et bague antigoutte
  • Supportent la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C
  • Disque d’étanchéité en PTFE résistant à la corrosion chimique
  • Les graduations et la pastille de marquage blanches permettent d’évaluer facilement le volume
  • Conformes à la norme ISO 4796
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
  • Certificat de lot téléchargeable sur le site www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Comprend Bouchon haute température et anneau de versement
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4796
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 176 mm
Matériau du bouchon Polyester thermoplastique
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 86 mm
Type de bouchon Bouchon