Learn More
MBL™ Éprouvette Nessler MBL™
Code produit 11399633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Graduations:
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11399633 50 ml 50 ml 2 pièces
12413601 100 ml 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399633 Fournisseur MBL™ Code fournisseur CRC320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.48€
    27.67€ / 2 pièces
    Économisez 1.81€
    6% de réduction
En stock
En verre borosilicaté spécialement sélectionné pour l’absence de couleur ou de défauts visibles. Les éprouvettes Nessler MBL™ s’utilisent pour les analyses colorimétriques (couleur APHA, par exemple). La couleur d’un échantillon est comparée visuellement à une solution étalon.
En verre borosilicaté spécialement sélectionné pour l’absence de couleur ou de défauts visibles. Les éprouvettes Nessler MBL™ s’utilisent pour les analyses colorimétriques (couleur APHA, par exemple). La couleur d’un échantillon est comparée visuellement à une solution étalon.
  • Base de l’éprouvette : optiquement plane pour un maximum de clarté
  • Volume systolique nominal fixe : disponible en 50 et 100 ml
  • Graduations : marquées à 50 et 100 ml uniquement
  • Unités : vendues par paires pour assurer l’uniformité des comparaisons
Spécification
Tolérance plusmn;0,4 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de base Plat
Forme Rond
Diamètre (métrique) extérieur 26 mm
À utiliser avec (application) Comparaison de couleurs des échantillons
Capacité (métrique) 50 ml
Hauteur (métrique) 150 mm
Type de produit Éprouvette Nessler
Graduations 50 ml