Learn More
Éprouvette Nessler MBL™
Code produit 12413601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Graduations:
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
12413601 100 ml 50 ml -
11399633 50 ml 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12413601 Fournisseur MBL International Code fournisseur CRC322
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté spécialement sélectionné pour l’absence de couleur ou de défauts visibles. Les éprouvettes Nessler MBL™ s’utilisent pour les analyses colorimétriques (couleur APHA, par exemple). La couleur d’un échantillon est comparée visuellement à une solution étalon.
En verre borosilicaté spécialement sélectionné pour l’absence de couleur ou de défauts visibles. Les éprouvettes Nessler MBL™ s’utilisent pour les analyses colorimétriques (couleur APHA, par exemple). La couleur d’un échantillon est comparée visuellement à une solution étalon.
  • Base de l’éprouvette : optiquement plane pour un maximum de clarté
  • Volume systolique nominal fixe : disponible en 50 et 100 ml
  • Graduations : marquées à 50 et 100 ml uniquement
  • Unités : vendues par paires pour assurer l’uniformité des comparaisons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tolérance plusmn;0,8 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de base Plat
Forme Rond
Diamètre (métrique) extérieur 34 mm
À utiliser avec (application) Comparaison de couleurs des échantillons
Capacité (métrique) 100 ml
Hauteur (métrique) 180 mm
Type de produit Éprouvette Nessler
Graduations 50 ml