Learn More
Bouchons à vis en PBT SVL™ avec orifice pour joints glissants
Code produit 11970895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
15
22
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
11970895 15 10 pièces
10677815 22 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11970895 Fournisseur SVL Code fournisseur 70141
Fournit un joint glissant pour l’insertion des thermomètres et des tubulures en verre dans un système SVL™. Les bouchons à vis en PBT SVL™ sont dotés d’un trou et d’anneaux d’étanchéité pour assurer un ajustement serré.
  • Joint coulissant : bouchons à vis en PBT (avec trou) associés à des joints toriques
  • Joints d'étanchéité : fabriqués en caoutchouc de silicone et gainés de PTFE pour une protection contre les attaques chimiques
  • Large choix : tailles compatibles avec des tubes de 4,0 mm à 32,8 mm.
Spécification
Comprend Bagues d’étanchéité
Matériau PBT
Quantité 10/boîte
Joint conique standard 15
Matériau de revêtement Caoutchouc de silicone et PTFE
Matériau du bouchon PBT
Type de bouchon Bouchon à vis