Learn More
Entonnoir de séparation piriforme en verre PYREX™ avec clé en PTFE
Code produit 11377944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Robinets d’arrêt:
1.5 mm ; verre
2.5 mm; Verre
4 mm; Verre
6 mm; Verre
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Robinets d’arrêt Conditionnement
11377944 1000 ml 4 mm; Verre 1 pièce
11353684 100 ml 1.5 mm ; verre 1 pièce
11383684 2000 ml 6 mm; Verre 1 pièce
11363684 250 ml 2.5 mm; Verre 1 pièce
11393684 5000 ml 6 mm; Verre 1 pièce
11373684 500 ml 4 mm; Verre 1 pièce
11343684 50 ml 1.5 mm ; verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11377944 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 2180/10M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.10€
    141.21€ / 1 pièces
    Économisez 25.89€
    15% de réduction
En stock
En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion. L’entonnoir de séparation piriforme en verre Pyrex™ avec clé en verre est conforme aux normes ISO 4800, type 2. Comprend un bouchon en verre et une clé interchangeable en PTFE.
  • Conforme à la norme ISO 4800 type 2
  • En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion
  • Avec clé interchangeable en PTFE
  • Fourni avec bouchon en verre
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Quantité Boîte de 1
Robinets d’arrêt 4 mm; Verre
Matériau du bouchon Verre
Numéro de bouchon 29/32
Type de produit Entonnoir