Learn More
Pyrex™ Entonnoir de séparation piriforme en verre PYREX™ avec clé en PTFE
Description
En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion. L’entonnoir de séparation piriforme en verre Pyrex™ avec clé en verre est conforme aux normes ISO 4800, type 2. Comprend un bouchon en verre et une clé interchangeable en PTFE.
- Conforme à la norme ISO 4800 type 2
- En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion
- Avec clé interchangeable en PTFE
- Fourni avec bouchon en verre
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Quantité | Boîte de 1 |
| Robinets d’arrêt | 6 mm; Verre |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Numéro de bouchon | 34/35 |
| Type de produit | Ampoule à décanter |