Learn More
Bouchons à vis PBT Pyrex™
Code produit 10165324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
10165324 15 mm 20 pièces
10300025 13 mm 20 pièces
10399974 20 mm 20 pièces
10389974 22 mm 20 pièces
10034794 25 mm -
15985410 30 mm 20 pièces
12579835 30 mm 20 pièces
10181930 42 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10165324 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 4503/15
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
À utiliser avec des flacons de réactif, des tubes de culture et d’autres flacons à vis. Les bouchons à vis PBT Pyrex™ sont disponibles dans une large gamme de tailles adaptées à vos besoins en laboratoire. Les disques d’étanchéité présentent un join
  • Disque d’étanchéité revêtu en PTFE pour une bonne résistance chimique
  • Supporte la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180C
  • Autoclavables
Spécification
Description Couvercle à vis
Comprend Insert en caoutchouc recouvert de PTFE
Matériau PBT
Quantité 20/boîte
Filetage (métrique) 15 mm
Matériau de revêtement Caoutchouc recouvert de PTFE
À utiliser avec (équipement) Tubes de culture
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon à vis