Learn More
Robinet d’arrêt à bras simples et alésage droit Pyrex™
Code produit 11362115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bras latéral:
8 mm
9 mm
12,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du bras latéral unitSize
11362115 8 mm 1 pièce
11372115 9 mm 1 pièce
11352115 12,5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11362115 Fournisseur Pyrex Code fournisseur SSD103
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Valve à commande externe pour la régulation du débit d’un liquide.
  • Robinets d’arrêt en verre conformes aux spécifications de la norme DIN 12541
  • Fabriqué en verre borosilicaté avec clé interchangeable
  • Taux de fuite conforme aux exigences de la norme DIN 12540, à savoir 0,1 mbar l/s-1
  • Fourni complet avec dispositif de retenue de clé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Robinet d’arrêt à alésage droit
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) du bras latéral 8 mm
Certifications/Conformité DIN 12541
Contenu Dispositif de retenue de clé