Learn More
Corning™ Bouchons pour flacons en PP PYREX™
Code produit 15404633 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe du col:
25 mm
3,8 cm
Couleur de bouchon:
Naturel
Orange
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe du col Couleur de bouchon unitSize
15404633 3,8 cm Orange 1 pièce
17213494 3,8 cm Naturel 100 pièces
17203494 25 mm Naturel 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15404633 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 2679638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    187.25€ / 1 pièces
    Économisez 13.75€
    6% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour les tubes et flacons de culture à longs cols sans rebord
Ces bouchons en polypropylène Corning sont conçus pour les tubes de culture et les flacons à col long sans rebord. Le bouchon présente deux positions : ouvert pour l’échange de gaz ou fermé pour un environnement humide. L’anneau d’égouttage interne réduit la contamination. Les bouchons sont autoclavables à 121°C.
Les bouchons se terminant en -25 s’adaptent à la réf. n° 4442-125.
Les bouchons se terminant en -38 s’adaptent à la réf. nº 4442-250, 4442-500, 4442-1 L et 4442-2L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Orange
Diamètre (métrique) externe du col 3,8 cm
À utiliser avec (équipement) Tubes de culture et flacons avec longs cols sans rebord
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 50/boîte
Type de produit Bouchon, flacon
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable