Learn More
Corning™ Bouchons pour flacons en PP PYREX™
Code produit 17213494 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe du col:
25 mm
3,8 cm
Couleur de bouchon:
Naturel
Orange
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe du col Couleur de bouchon Conditionnement
17213494 3,8 cm Naturel 100 pièces
15404633 3,8 cm Orange 1 pièce
17203494 25 mm Naturel 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17213494 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 2679738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    196.36€ / 100 pièces
    Économisez 14.64€
    6% de réduction
Expédition estimée: 24-03-2027
Conçues pour les tubes et flacons de culture à longs cols sans rebord
Ces bouchons en polypropylène Corning sont conçus pour les tubes de culture et les flacons à col long sans rebord. Le bouchon présente deux positions : ouvert pour l’échange de gaz ou fermé pour un environnement humide. L’anneau d’égouttage interne réduit la contamination. Les bouchons sont autoclavables à 121°C.
Les bouchons se terminant en -25 s’adaptent à la réf. n° 4442-125.
Les bouchons se terminant en -38 s’adaptent à la réf. n° 4442-250, 4442-500, 4442-1 L et 4442-2L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Naturel
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe du col 3,8 cm
À utiliser avec (équipement) Tubes et flacons de culture à col long sans rebord
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 50/boîte
Type de produit Bouchon, flacon
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) externe 38 mm