Learn More
Anneaux de versement en polypropylène Pyrex™
Description
Pour un versement sans gouttes. Insérez la bague anti-goutte en polypropylène Pyrex™ dans le col de flacon de taille appropriée.
- Pour une utilisation avec : flacons de culture de laboratoire, séries1516 ,1517 ,1518, 1519, 1520, 1523 et 1524
- Couleur :transparent
- Autoclave :jusqu’à 140°C
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PP |
| Quantité | 10/boîte |
| Filetage (métrique) | 80mm |
| Autoclavable | Autoclavable jusqu’à 121°C |
| Type de produit | Anneau de versement |