Learn More
Anneaux de versement en polypropylène Pyrex™
Code produit 11348044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
32 mm
45 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) unitSize
11348044 32 mm 10 pièces
11358044 45 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348044 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 4516/32D
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un versement sans gouttes. Insérez la bague anti-goutte en polypropylène Pyrex™ dans le col de flacon de taille appropriée.
  • Pour une utilisation avec : flacons de culture de laboratoire, séries1516 ,1517 ,1518, 1519, 1520, 1523 et 1524
  • Couleur : transparent
  • Autoclave : jusqu’à 140°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Matériau Polypropylène
Quantité 10/boîte
Filetage (métrique) 32 mm
À utiliser avec (équipement) flacons de culture de laboratoire, séries 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 et 1524