Learn More
Bouchons à vis en polypropylène Pyrex™ pour flacon de laboratoire pour milieux de culture
Description
Les bouchons à vis en PP Pyrex™ sont parfaitement adaptés aux travaux de préparation des milieux.
- Pour une utilisation avec : flacons de culture de laboratoire, séries1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 et 1524
- Autoclavable : jusqu’à 140°C
- Disponible en : choix de quatre couleurs pour faciliter l’identification des échantillons
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu clair |
| Description | Couvercle à vis |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 10/boîte |
| Filetage (métrique) | 25 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons séries 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 et 1524 |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Autoclavable |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?