Learn More
Bouchons à vis en polypropylène Pyrex™ pour flacon de laboratoire pour milieux de culture
Code produit 15787957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Couleur:
Bleu clair
Gris
Jaune
Vert
Conditionnement:
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Couleur Conditionnement
15787957 80 mm Bleu clair 10 pièces
10499120 25 mm Bleu clair 10 pièces
10273570 32 mm Bleu clair -
12571416 45 mm Gris 10 pièces
11358034 45 mm Vert 10 pièces
11368034 45 mm Jaune 10 pièces
11348034 45 mm Bleu clair 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15787957 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 4506/80D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.90€
    41.94€ / 10 pièces
    Économisez 9.96€
    19% de réduction
En stock
Les bouchons à vis en PP Pyrex™ sont parfaitement adaptés aux travaux de préparation des milieux.
  • Pour une utilisation avec :flacons de culture de laboratoire, séries 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 et 1524
  • Autoclavable :jusqu’à 140°C
  • Disponible en :choix de quatre couleurs pour faciliter l’identification des échantillons
Spécification
Couleur Bleu clair
Matériau Polypropylène
Quantité 10/boîte
Filetage (métrique) 80 mm
Closure Included Oui
À utiliser avec (équipement) Flacon de culture/laboratoire
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon à vis