Learn More
Insert de rechange à bouchon à vis en Pyrex™
Code produit 10309984
Change view
Click to view available options
Taille du bouchon:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon unitSize
10309984 13 mm 20 pièces
10534155 15 mm 20 pièces
12525007 18 mm 20 pièces
10480465 20 mm 20 pièces
10788015 22 mm 20 pièces
11308044 22 mm 1 pièce
10034314 25 mm 20 pièces
12259319 - 20 pièces
10213340 42 mm 10 pièces
11393484 60 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10309984 missing translation for 'mfr' Pyrex missing translation for 'supplierNo' 4513/13M
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation avec des bouchons à vis en PBT SVL™ noirs
  • Disque d’étanchéité avec face en PTFE pour résistance chimique
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taille du bouchon 13 mm
Description Insert de rechange
Quantité 20/boîte
À utiliser avec (équipement) Tubes de culture