Learn More
Insert de rechange à bouchon à vis en Pyrex™
Description
- Disque d’étanchéité avec face en PTFE pour résistance chimique
- Autoclavable jusqu’à 121°C
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 15 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Insert de rechange |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 20/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de culture |