Learn More
Entonnoir en verre à tige courte Pyrex™
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et à la chaleur. L’entonnoir en verre à tige courte Pyrex™ avec bol incliné à 60° permet le positionnement parfait de papier filtre.
- Avec bol incliné à 60° pour le positionnement parfait de papier filtre
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et à la chaleur
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) supérieur | 70 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 8 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 125 mm |
| Certifications/Conformité | NF B 35 032 |
| Diamètre (métrique) du disque | 70 à 90 mm (format de papier filtre) |
| Longueur (métrique) du tube | 75 mm |
| Type de produit | Entonnoir à tige courte |