Learn More
Pyrex™ Entonnoir en verre à tige courte Pyrex™
Code produit 12595067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Hauteur (métrique):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Conditionnement
12595067 80 mm 144 mm 10 pièces
12529945 70 mm 125 mm 10 pièces
12099907 125 mm 220 mm 1 pièce
11307944 200 mm 345 mm 1 pièce
11397934 150 mm 270 mm 1 pièce
12585067 35 mm 60 mm 10 pièces
11347934 45 mm 78 mm 10 pièces
11992568 105 mm 186 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12595067 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 2140/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    215.24€ / 10 pièces
    Économisez 81.76€
    27% de réduction
En stock
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et à la chaleur. L’entonnoir en verre à tige courte Pyrex™ avec bol incliné à 60° permet le positionnement parfait de papier filtre.
  • Avec bol incliné à 60° pour le positionnement parfait de papier filtre
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et à la chaleur
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 80 mm
Diamètre (métrique) de la tige 8 mm
Matériau Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 144 mm
Certifications/Conformité NF B 35 032
Diamètre (métrique) du disque 90 à 150mm (format de papier filtre)
Longueur (métrique) du tube 82 mm
Type de produit Entonnoir à tige courte