Learn More
Corning™ PYREX™ Pipettes sérologiques jetables en verre Shorty, TD, stériles, bouchées
Code produit 10406653 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0.01 ml
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
Graduations négatives:
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Type d’emballage:
Emballage individuel
Sachets multiples
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
25 pièces
250 pièces
400 pièces
50 pièces
500 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Graduations négatives Type d’emballage unitSize
10406653 25 ml 0,2 ml 5 ml Sachets multiples -
10496643 10 ml 0,2 ml 4 ml Sachets multiples -
12671470 1 ml 0.01 ml 0,5 ml Sachets multiples 500 pièces
10736323 1 ml 0.01 ml 0,5 ml Sachets multiples 500 pièces
11323845 10 ml 0,2 ml 4 ml Emballage individuel 200 pièces
10202613 10 ml 0,2 ml 4 ml Emballage individuel 400 pièces
10292363 50 ml 0,5 ml 3 ml Emballage individuel 50 pièces
13043093 50 ml 0,5 ml 3 ml Emballage individuel 25 pièces
13013093 1 ml 0,01 mL 0,5 ml Emballage individuel 250 pièces
10716323 1 ml 0,01 mL 0,5 ml Emballage individuel 500 pièces
10130023 5 ml 0,1 mL 3 ml Emballage individuel 400 pièces
10716693 25 ml 0,2 ml 5 ml Emballage individuel 400 pièces
13033093 25 ml 0,2 ml 5 ml Emballage individuel 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10406653 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 7078B25
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Solution idéale pour une utilisation dans les espaces confinés tels que les hottes
Ces pipettes Shorty, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, sont idéales pour une utilisation dans des espaces confinés. Les flacons de 5, 10 et 25 ml ont un bouchon travaillé. Les graduations négatives sur chaque pipette permettent une utilisation dans le cadre de procédures sérologiques et de mesures. Emballés dans des sachets en plastique permettant d'en retirer plusieurs sans contaminer l'ensemble du paquet. ISO Le code couleur est imprimé directement sur la bande détachable.
Ne pas pipeter à la bouche. Nous suggérons l'utilisation d'un dispositif de pipetage mécanique.
Chat. Le modèle n° 7078B-50 présente des graduations négatives et inversées.
Compliance
Étalonné Pour livrer (TD) avec souffle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur Oui
Calibré Oui
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,2 ml
Longueur (impériale) 11,8 in
Graduations négatives 5 ml
Type de pointe Rond
Type de la partie supérieure Usiné
Type d’emballage Sachets multiples
Volume (impérial) 0,84 oz.
Couleur Rouge
Volume (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique