Learn More
Corning™ PYREX™ Pipettes sérologiques jetables en verre Shorty, TD, stériles, bouchées
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Ces pipettes Shorty, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, sont idéales pour une utilisation dans des espaces confinés. Les flacons de 5, 10 et 25 ml ont un bouchon travaillé. Les graduations négatives sur chaque pipette permettent une utilisation dans le cadre de procédures sérologiques et de mesures. Emballés dans des sachets en plastique permettant d'en retirer plusieurs sans contaminer l'ensemble du paquet. ISO Le code couleur est imprimé directement sur la bande détachable.
Ne pas pipeter à la bouche. Nous suggérons l'utilisation d'un dispositif de pipetage mécanique.
Chat. Le modèle n° 7078B-50 présente des graduations négatives et inversées.
Compliance
Étalonné Pour livrer (TD) avec souffle.
Spécification
Spécification
| Bouchon d’aspirateur | Oui |
| Calibré | Oui |
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,5 ml |
| Longueur (impériale) | 14,09 in |
| Graduations négatives | 3 ml |
| Type de pointe | Rond |
| Type de la partie supérieure | Pointe en polypropylène |
| Afficher plus |