Learn More
Pyrex™ Pieds en plastique carrés Pyrex™
Code produit 11363574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Pour les éprouvettes de mesure de 100 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 10 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 250 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 25 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
11363574 Pour les éprouvettes de mesure de 250 ml 10 pièces
11323574 Pour les éprouvettes de mesure de 10 ml 10 pièces
11333574 Pour les éprouvettes de mesure de 25 ml 10 pièces
11343574 Pour les éprouvettes de mesure de 50 ml 10 pièces
11353574 Pour les éprouvettes de mesure de 100 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11363574 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 4500/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    46.32€ / 10 pièces
    Économisez 17.98€
    27% de réduction
Expédition estimée: 01-03-2027
À utiliser avec une éprouvette en verre.
  • En PE
  • Absorbe les impacts et réduit le risque de bris
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polyéthylène
Description Pour les éprouvettes de mesure de 250 ml
Quantité 10/boîte
Forme Rond
Base Type Carrées
Type de produit Bouteille graduée