Learn More
Robinets d’arrêt en verre borosilicaté avec alésage droit Pyrex™
Code produit 12093274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
9 mm
11 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
12093274 9 mm 1 pièce
12003474 11 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12093274 Fournisseur Pyrex Code fournisseur SSV103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    135.98€ / 1 pièces
    Économisez 49.02€
    26% de réduction
En stock
Spécialement conçus et soigneusement fabriqués pour les applications sous vide élevées.
  • Ces robinets d’arrêt sont spécialement conçus et soigneusement fabriqués pour les applications sous vide élevées
  • Chaque robinet d’arrêt testé pour des performances sous vide élevées
  • Construction en verre borosilicaté
  • Les clés et les corps sont des bases de précision combinées en paires appariées pour des performances optimales
  • Chaque clé et chaque baril sont numérotés pour s’assurer qu’ils sont toujours associés
  • Tous les bras latéraux ont une longueur de 100 mm
Spécification
Type Robinet d'arrêt en verre
Diamètre (métrique) 9 mm
Matériau Verre borosilicaté