Learn More
Robinet d’arrêt à alésage droit Pyrex™
Code produit 12003284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bras latéral:
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du bras latéral Conditionnement
12003284 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12003284 Fournisseur Pyrex Code fournisseur SSV104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    152.98€ / 1 pièces
    Économisez 47.02€
    23% de réduction
En stock
Ces robinets d’arrêt sont spécialement conçus et soigneusement fabriqués pour les applications sous vide élevées
  • Ces robinets d’arrêt sont spécialement conçus et soigneusement fabriqués pour les applications sous vide élevées
  • Chaque robinet d’arrêt testé pour des performances sous vide élevées
  • Construction en verre borosilicaté
  • Les clés et les corps sont des bases de précision combinées en paires appariées pour des performances optimales
  • Chaque clé et chaque baril sont numérotés pour s’assurer qu’ils sont toujours associés
  • Tous les bras latéraux ont une longueur de 100 mm
Spécification
Type Robinet d’arrêt à alésage droit
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) du bras latéral 10 mm
Longueur (métrique) 100 mm
À utiliser avec (application) Applications sous vide élevées