Learn More
Quickfit™ Bras latéral simple à motif droit Quickfit™ HP Rotaflo™
Code produit 12041892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
3 mm
6 mm
10 mm
Diamètre (métrique) du bras latéral:
10 mm
13 mm
Alésage :5 mm, dia. ext. :8 mm
Longueur (métrique):
210 mm
225 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Diamètre (métrique) du bras latéral Longueur (métrique) Conditionnement
12041892 10 mm 13 mm 225 mm 1 pièce
11946728 3 mm 10 mm 210 mm 1 pièce
11936728 3 mm Alésage :5 mm, dia. ext. :8 mm 210 mm -
15517920 6 mm 13 mm 210 mm 5 pièces
12071892 6 mm 10 mm 210 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12041892 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur HP10ST/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.45€
    207.32€ / 1 pièces
    Économisez 12.13€
    5% de réduction
Expédition estimée: 19-01-2027
Bras latéraux de 100 mm de long
  • Bras latéraux de 100 mm de long
Spécification
Type Robinet d'arrêt latéral simple
Alésage de bouchon 10 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) du bras latéral 13 mm
Longueur (métrique) 225 mm
À utiliser avec (équipement) Alésage simple droit HP Rotaflo