Learn More
Quickfit™ Bras latéral simple à motif droit Quickfit™ HP Rotaflo™
Code produit 12071892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
3 mm
6 mm
10 mm
Diamètre (métrique) du bras latéral:
10 mm
13 mm
Alésage :5 mm, dia. ext. :8 mm
Longueur (métrique):
210 mm
225 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Diamètre (métrique) du bras latéral Longueur (métrique) Conditionnement
12071892 6 mm 10 mm 210 mm -
11946728 3 mm 10 mm 210 mm 1 pièce
11936728 3 mm Alésage :5 mm, dia. ext. :8 mm 210 mm -
15517920 6 mm 13 mm 210 mm 5 pièces
12041892 10 mm 13 mm 225 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12071892 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur HP6ST/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80€
    141.14€ / 1 pièces
    Économisez 1.66€
    1% de réduction
Expédition estimée: 13-05-2027
Bras latéraux de 100 mm de long
  • Bras latéraux de 100 mm de long
Spécification
Type Robinet d'arrêt latéral simple
Alésage de bouchon 6 mm
Diamètre (métrique) 10 mm
Matériau Verre borosilicaté, Clé en PTFE
Diamètre (métrique) du bras latéral 10 mm
Longueur (métrique) 210 mm
À utiliser avec (équipement) Robinet d’arrêt HP Rotaflo™