Learn More
Robinet d’arrêt à 3 voies à bras simples à alésage en T Pyrex™ avec clé en PTFE
Code produit 12098244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
14,5 mm
18,8 mm
Alésage de bouchon:
2,5 mm
4 mm
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Alésage de bouchon Conditionnement
12098244 18,8 mm 4 mm -
10775701 14,5 mm 2,5 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12098244 Fournisseur Pyrex Code fournisseur SST304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00€
    511.47€ / 5 pièces
    Économisez 118.53€
    18% de réduction
En stock
Robinet d’arrêt à 3 voies avec clé en PTFE
Spécification
Type Robinet d’arrêt à bras ordinaires
Alésage de bouchon 4 mm
Diamètre (métrique) 18,8 mm
Contenu Clé en PTFE