Learn More
Bécher Berzelius à forme haute Pyrex™
Code produit 12579075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12579075 50 ml 10 pièces
12009002 100 ml 10 pièces
12019002 150 ml 10 pièces
10227634 250 ml 10 pièces
12029002 400 ml 10 pièces
12039002 600 ml 10 pièces
15358884 1 000 ml 10 pièces
12059002 2 000 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12579075 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1015/02M
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ et conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331. Le bécher Berzelius de forme haute Pyrex™ comprend des graduations blanches et une pastille de marquage pour une évaluation facile du volume avec des liquides sombres. Le bec verseur intégré permet d’éviter les déversements pendant le versement.
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ et conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331. Le bécher Berzelius de forme haute Pyrex™ comprend des graduations blanches et une pastille de marquage pour une évaluation facile du volume avec des liquides sombres. Le bec verseur intégré permet d’éviter les déversements pendant le versement.
  • Conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • De forme haute avec bec verseur
  • Graduations et pastille de marquage blanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 38 mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 70 mm
Quantité Boîte de 10
Type Bécher
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819, DIN 12331
Scale Échelle graduée blanche