Learn More
Pyrex™ Test Tube Heavy Wall Without Rim Borosilicate Glass BS3218 18mm x 150mm
Code produit 10619560
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
18 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10619560 18 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10619560 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1626/16M
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
• Conforms to ISO 4142
• Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
• Robust construction reduces possibility of breakages:
- Lower replacement costs
- Improved user safety
• Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 24 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100 paquet
Avec rebord No
Diamètre (métrique) 18 mm