Learn More
Pyrex™ Bouchons à vis en polyester thermoplastique avec revêtement en PTFE
Description
Crée un joint efficace tandis que le revêtement en PTFE protège contre les attaques chimiques. Les bouchons à vis en polyester Pyrex™ avec revêtement en PTFE sont parfaits pour les applications à haute température.
- Pour une utilisation avec les flacons de série 1516, 1517, 1518, 1519 et 1520
- Idéaux pour les applications impliquant des températures élevées ou des produits chimiques agressifs
- Bouchon en polyester thermoplastique avec disque d’étanchéité en PTFE
- Supporte la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C
- Disque d’étanchéité en PTFE résistant aux attaques chimiques
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Description | Couvercle à vis |
| Matériau | Polyester thermoplastique |
| Quantité | 10/boîte |
| Stérilité | Stérilisation par chaleur sèche |
| Filetage (métrique) | 25 mm |
| Matériau de revêtement | Face en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons séries 1516, 1517, 1518, 1519 et 1520 |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Non autoclavable |