Learn More
Corning™ PYREX™ Fioles Erlenmeyer robustes à large ouverture
Description
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications.Les flacons Erlenmeyer à col large en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue. Ils offrent une grande résistance aux agressions des produits chimiques
Flacon à col large spécialement recommandé pour une utilisation comme flacon de titration. Pour plus de commodité, ces flacons sont gradués de façon à indiquer la capacité approximative et disposent d’un grand marquage.
Spécification
Spécification
| Description | Rebords robustes |
| Diamètre (impériale) externe | 6.6 in |
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Plage de graduations | 250 à 1000 ml |
| Graduations | 50 ml |
| Hauteur (impériale) | 11.4 in |
| Hauteur (métrique) | 29.2 cm |
| Type de goulot | Vertical |
| Nbre par carton | 24/carton |
| Afficher plus |