Learn More
Corning™ PYREX™ Fioles Erlenmeyer robustes à large ouverture
Code produit 12535017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Hauteur (métrique):
14.6 cm
18.4 cm
23,8 cm
29.2 cm
37.2 cm
Diamètre (métrique) externe:
84 mm
106 mm
137 mm
168 mm
198 mm
Plage de graduations:
100 à 500 ml
250 à 1000 ml
400 à 1800 ml
50 à 125 ml
50 à 200 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Plage de graduations unitSize
12535017 250 ml 18.4 cm 106 mm 50 à 200 ml 12 pièces
12565007 500 ml 23,8 cm 137 mm 100 à 500 ml 6 pièces
12525017 125 ml 14.6 cm 84 mm 50 à 125 ml 12 pièces
12201408 1 l 29.2 cm 168 mm 250 à 1000 ml 6 pièces
10642091 2000 ml 37.2 cm 198 mm 400 à 1800 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12535017 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 5100250
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col large Fisherbrand PYREX™ sont conçus pour une durée de vie plus longue et offrent une haute résistance aux attaques chimiques, une finition de la partie supéri
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications.Les flacons Erlenmeyer à col large en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue. Ils offrent une grande résistance aux agressions des produits chimiques
Flacon à col large spécialement recommandé pour une utilisation comme flacon de titration. Pour plus de commodité, ces flacons sont gradués de façon à indiquer la capacité approximative et disposent d’un grand marquage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rebords robustes
Diamètre (impériale) externe 4,17 po
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Plage de graduations 50 à 200 ml
Graduations 25 ml
Hauteur (impériale) 7,24 po
Hauteur (métrique) 18.4 cm
Type de goulot Vertical
Nbre par carton 48/carton
Nb par paquet 12/boîte
Forme Conique
Surface d’écriture Extra large avec marquage carré
Jetable Réutilisable
Mouth Style Large
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) externe 106 mm
Taille du bouchon 8