Learn More
Flacon de réactif à col large Pyrex™
Code produit 15797937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15797937 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15797937 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1526/19M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    280.01€ / 1 pièces
    Économisez 141.99€
    33% de réduction
Expédition estimée: 02-03-2027
Flacon de réactif à col large Pyrex™ doté d’un col non rodé et fabriqué en verre borosilicaté.
  • Conformes à la norme ISO 4796
  • Verre borosilicaté avec col non rodé
  • Pour une utilisation avec des bouchons en caoutchouc (non fournis)
Spécification
Capacité (métrique) 10 L
Matériau Verre borosilicaté
Bouche Non rodé large
À utiliser avec (équipement) Bouchons en caoutchouc
Certifications/Conformité ISO 4796
Type de produit Flacon de réactif