Learn More
Pyridine-2,4-acide dicarboxylique, 98 %, pouvant contenir jusqu’à environ 10 % d’eau, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Il s’agit d’un inhibiteur in vitro et de cellules, ainsi que d’un inhibiteur connu des déméthylases histones lysine. Le 2,4-acide pyridinédicarboxylique a été utilisé dans une étude pour déterminer que les complexes du ruthénium(II) exercent des effets antistatiques sur plusieurs lignées cellulaires tumorales in vitro, principalement par l’effet sur l’adhérence cellulaire, la migration et l’angiogenèse. Il bloque l’activité des 2-OG oxygénases, qui incluent certaines déméthylases de lysine et une variété d’hydroxylases (par exemple, prolyle, collagène, lysyle). Le 2,3 2,4-PDCA inhibe plusieurs déméthylases de lysine contenant du domaine Jumonji lorsqu’elles sont utilisées à de faibles concentrations micromolaires. Par ses effets sur les hydroxylases, notamment la prolyl-hydroxylase 1 (IC50 = 1,5 µM), il module l’hypoxie induisant le facteur de rotation, la synthèse de collagène et la formation de parois cellulaires végétales. Il peut inhiber les enzymes dépendantes du zinc, comme le métallo-β-lactamase.8 2,4-PDCA, affecte également et est transloqué par des transporteurs d’anions organiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 4,5 g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridine-2,4-dicarboxylic acid |
| Point de fusion | ∼245°C (decomposition) |
| pH | 2.5 to 3.5 |
| Notes de pourcentage du dosage | Peut cont. jusqu’à ≈10 % d’eau |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 131631 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water at 20°C 4.5g/L. |
| Poids de la formule | 167.12 |
| Pourcentage de pureté | 98% |