Learn More
Dichlorhydrate de pyridine-2,6-dicarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476010
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11476010 1 g 1g
11486010 5 g 5g
11496010 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476010 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26570.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3739-94-4 | C7H3Cl2NO2 | 204.006 g/mol
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride is used as the reagent during the synthesis of pyridine-based polyamido-polyester optically active macrocycles. It is used as starting reagent during the synthesis of pyridine-bridged 2,6-bis-carboxamide Schiff?s bases. It was used in the synthesis of N,N?-bis(1-pyrenylmethyl)pyridine-2,6-dicarboxamide3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorure de 2,6-pyridinédicarbonyle est utilisé comme réactif lors de la synthèse de macrocycles optiquement actifs polyamido-polyester à base de pyridine. Il est utilisé comme réactif de départ lors de la synthèse des bases de Schiff 2,6-bis-carboxamide pontées par la pyridine. Il a été utilisé dans la synthèse du N,N′-bis(1-pyrenylméthyl)pyridine-2,6-dicarboxamide3
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3739-94-4
Formule moléculaire C7H3Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 204.006
Numéro MDL MFCD00006289
Clé InChI GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153
CID PubChem 77335
Nom IUPAC Chlorure de pyridine-2,6-dicarbonyle
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride
Point de fusion 57°C to 61°C
Point d’ébullition 284°C
Odeur Irritating
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 131556
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 204.01
Pourcentage de pureté 98%