Learn More
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434973 25 g 25g
11444973 100 g 100g
11454973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434973 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12263.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 499-83-2 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid is used in the preparation of dipicolinato ligated lanthanide and transition metal complexes. It acts as a chelating agent for chromium, zinc, manganese, copper, iron and molybdenum. Its calcium-dipcolinic acid complex is used to protect deoxyribonucleic acid (DNA) from heat denaturation which enhances the DNA stability. It plays an important role as a marker for the effectiveness of sterilization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pyridine-2,6-dicarboxylique est utilisé dans la préparation de complexes dipicolinato de lanthanides et de métaux de transition. Il agit comme agent chélateur pour le chrome, le zinc, le manganèse, le cuivre, le fer et le molybdène. Son complexe acide calcium-dicolinique est utilisé pour protéger l’acide désoxyribonucléique (ADN) contre la dénaturation thermique, ce qui améliore la stabilité de l’ADN. Il joue un rôle important en tant que marqueur de l’efficacité de la stérilisation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 499-83-2
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00006299
Clé InChI WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
CID PubChem 10367
ChEBI CHEBI:46837
Nom IUPAC Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Point d’éclair 188°C (370°F)
Quantité 25 g
Beilstein 131629
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid