Learn More
Acide pyridine-2-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490058 1 g 1g
15400068 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53314.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 197958-29-5 | C5H6BNO2 | 122.92 g/mol
Pyridine-2-boronic acid is used as a key starting material for the formation of pyridyl boronic ester such as pyridine-2-boronic acid dimethyl ester. Furthermore, the dimethyl ester reacts with bromquinoline to prepare the 2-pyridyl derivative of quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pyridine-2-boronique est utilisé comme matériau de départ important pour la formation d’ester pyridyle boronique tel que l’ester diméthylique de l’acide pyridine-2-boronique. De plus, l’ester diméthylique réagit avec la bromoquinoline pour préparer le dérivé 2-pyridyl de la quinoline.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 197958-29-5
Formule moléculaire C5H6BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.92
Numéro MDL MFCD00151844
Clé InChI UMLDUMMLRZFROX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridineboronic acid, pyridine-2-boronic acid, 2-pyridinylboronic acid, 2-pyridylboronic acid, pyridin-2-boronic acid, pyridylboronic acid, boronic acid, 2-pyridinyl, 2-pyridineboronicacid, 2-pyridinyl-boronic acid, pyridinylboronic acid
CID PubChem 2762745
Nom IUPAC Acide pyridine-2-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-2-boronic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 122.92
Pourcentage de pureté 95%