Learn More
Ester diméthylique d’acide pyridine-2-boronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15449837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449837 250 mg 250mg
15439837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53067.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136805-54-4
Formule moléculaire C7H10BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.972
Numéro MDL MFCD03412109
Clé InChI ITSIDKYMJQVPQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl pyridin-2-ylboronate, pyridine-2-boronic acid dimethyl ester, dimethyl pyridineboronate, pyridine-2-boronic acid, dimethyl ester, dimethoxy pyridin-2-yl borane, 2-pyridylboronic acid, dimethyl ester, 2-pyridineboronic acid dimethyl ester, akos brn-0425, 2-dimethoxyboryl pyridine, acmc-209ca1
CID PubChem 2763164
Nom IUPAC Diméthoxy(pyridin-2-yl)borane
SMILES B(C1=CC=CC=N1)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-2-boronic acid dimethyl ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 150.97
Pourcentage de pureté 95%