Learn More
Méthochlorure de pyridine-2-carboxaldoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486736
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité unitSize
11486736 5 g 5g
11496736 25 g 25g
11406746 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11486736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23890.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 51-15-0 | C7H9ClN2O | 172.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-15-0
Formule moléculaire C7H9ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.61
Numéro MDL MFCD00011981
Clé InChI HIGSLXSBYYMVKI-UHDJGPCESA-N
Synonyme pralidoxime chloride, 1-methylpyridinium-2-aldoxime chloride, 2-pam-cl, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridin-1-ium chloride, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridinium chloride, 2-formyl 1-methyl pyridinium oxime chloride
CID PubChem 57428996
SMILES Cl.CN1C=CC=C\C1=C/N=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Pyridine-2-carboxaldoxime methochloride
Point de fusion ∼223°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 4163981
Merck Index 14,7703
Nom IUPAC (2E)-1-methyl-2-(nitrosomethylidene)-1,2-dihydropyridine hydrochloride
Poids de la formule 172.62
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.