Learn More
Méthochlorure de pyridine-2-carboxaldoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496736
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11496736 25 g 25g
11486736 5 g 5g
11406746 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23890.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51-15-0 | C7H9ClN2O | 172.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-15-0
Formule moléculaire C7H9ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.61
Numéro MDL MFCD00011981
Clé InChI HIGSLXSBYYMVKI-UHDJGPCESA-N
Synonyme pralidoxime chloride, 1-methylpyridinium-2-aldoxime chloride, 2-pam-cl, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridin-1-ium chloride, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridinium chloride, 2-formyl 1-methyl pyridinium oxime chloride
CID PubChem 57428996
SMILES Cl.CN1C=CC=C\C1=C/N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-2-carboxaldoxime methochloride
Point de fusion ∼223°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 4163981
Merck Index 14,7703
Nom IUPAC (2E)-1-methyl-2-(nitrosomethylidene)-1,2-dihydropyridine hydrochloride
Poids de la formule 172.62
Pourcentage de pureté 97%