Learn More
Pyridine-2-carboxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478386 25 g 25g
11468386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15410.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1452-77-3 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1452-77-3
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.13
Numéro MDL MFCD00023483
Clé InChI IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, picolinoylamide, 2-carbamoylpyridine, picolinic acid amide, 2-picolinamide, 2-aminocarbonyl-pyridine, alpha-picolinamide, pyridinecarboxamide, unii-i3550ccl59
CID PubChem 15070
ChEBI CHEBI:8200
Nom IUPAC pyridine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-2-carboxamide
Point de fusion 104°C to 108°C
Point d’ébullition 143°C (20 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 109617
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 98%