Learn More
Chlorhydrate de pyridine-2-carboximidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10069251
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10069251 1 g Flacon en verre ambré 1g
10242452 10 g Flacon en verre ambré 10g
10614395 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10069251 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. RF01042DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 51285-26-8
Formule moléculaire C6H8ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 157.601
Numéro MDL MFCD00052271
Clé InChI GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
CID PubChem 12403615
Nom IUPAC pyridine-2-carboximidamide ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride