Learn More
Chlorhydrate de pyridine-2-carboximidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10614395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10614395 25 g Flacon en verre ambré 25g
10069251 1 g Flacon en verre ambré 1g
10242452 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10614395 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01042EB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 51285-26-8
Formule moléculaire C6H8ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 157.601
Numéro MDL MFCD00052271
Clé InChI GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
CID PubChem 12403615
Nom IUPAC pyridine-2-carboximidamide ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 97%