Learn More
Pyridine-2-thiocarboxamide, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488157 5 g 5g
15498157 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51710.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 5346-38-3 | C6H6N2S | 138.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5346-38-3
Formule moléculaire C6H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 138.19
Numéro MDL MFCD00087576
Clé InChI HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiopicolinamide, 2-pyridinecarbothioamide, pyridine-2-thioamide, pyridine-2-carbothioic acid amide, picolinamide, thio, 2-pyridinethiocarboxamide, picolinothioamide, 2-thiopicolinamide, pyridinecarbothioamide, 2-thiocarbamoylpyridine
CID PubChem 1549499
Nom IUPAC pyridine-2-carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-2-thiocarboxamide
Point de fusion 120°C to 125°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 138.19
Pourcentage de pureté ≥97%